Cómo los tubos, las placas y las puntas de pipeta pueden afectar a sus experimentos
Con ayuda de la voz de los expertos, examinaremos qué puede marcar la diferencia entre un material fungible bueno y uno deficiente.
Mira el seminario web
Resumen
Este seminario web educativo le proporciona una visión general completa de lo que son las sustancias lixiviables y su papel en los flujos de trabajo de laboratorio, y además, le ofrece recomendaciones sobre cómo reconocer y minimizar los problemas causados por ellos en los fungibles, y cómo clasificar los fungibles e incrementar la fiabilidad y reproducibilidad de los experimentos.
Las sustancias que se filtran de los fungibles plásticos (las llamadas sustancias lixiviables) continúan siendo subestimadas frecuentemente en los flujos de trabajo de laboratorio. Aunque los posibles efectos de las sustancias lixiviables se tienen en cuenta habitualmente en las investigaciones farmacéuticas o alimentarias, este tema sigue viéndose poco en la mayoría de las aplicaciones de las ciencias biológicas. No obstante, datos científicos recientes muestran que las sustancias lixiviables pueden afectar considerablemente los experimentos y que suponen una fuente probable de errores en muchos sistemas de análisis, por ejemplo, al inhibir las actividades enzimáticas en bioanálisis o al falsificar la cuantificación de ácidos nucleicos.
Temas principales del seminario Buenos plásticos, malos plásticos:
- Distintos aditivos que se utilizan durante el proceso de producción pueden filtrarse en muestras y convertirse en una causa probable de errores en muchos sistemas de análisis.
- Capacidad de 3 aditivos críticos de afectar los experimentos.
- Los fungibles no son todos iguales y cómo elegir fungibles de alta calidad.
Documentos relacionados
- Nota de aplicación
- Informe técnico
- Certificado de calidad
- Artículo sobre fungibles de PCR cuantitativa
- Vídeo de testimonios de clientes
Nuestro interlocutor
Dr. Hamid Heidari
Gerente de marketing de productos fungibles para Europa, Eppendorf. Doctor en Biología molecular de la Universidad de Viena.