Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Standard Socket, finished
For a rigid, self-supporting connection.
Brand:  DWK Life Sciences 286550001
 View more versions of this product
Product Code. 12028184
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products »
Explore more special offers
Descripción
Descripción
The conical ground joint is the most common joint in glass apparatus engineering. The DURAN™ sleeves, ground, comply with DIN 12249 Form E in their design and meet higher requirements for the surface roughness. This reduces the need for grinding grease and the risk of jamming. Ground joints with ground grease or PTFE sleeves should always be used. KECK™ Conical ground joint clamps are the perfect supplement for securing the conical ground joint.
  • According to DIN 12249 Form E
  • Ground (finer grinding quality, less roughness depth)
  • The finer surface reduces the risk of jamming the cuts
  • Minimized grease requirement
  • Very low leakage rate
  • Tight closure due to standard ground joint
  • Glass articles for further processing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
50/Pk.
Finished
2 mm
Installation in glass apparatus and devices
33 mm
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado