missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Acetylthiophene-2-carbonitrile, 97%, Thermo Scientific™

Code produit. 10556423
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 g
10 g
25 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Identifiants chimiques

CAS 88653-55-8
Molecular Formula C7H5NOS
Molecular Weight (g/mol) 151.183
InChI Key VSHPLUBHIUFLES-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetyl-5-cyanothiophene, 2-acetyl-5-cyanotiophene, 5-cyano-2-acetylthiophene, 5-acetyl-2-thiophenecarbonitrile, maybridge1_000101, acmc-20ao65, 2-cyano-5-acetyl-thiophene, 5-acetyl-thiophene-2-carbonitrile, 5-ethanoylthiophene-2-carbonitrile, 2-thiophenecarbonitrile, 5-acetyl-7ci,9ci
PubChem CID 2747565
IUPAC Name 5-acetylthiophene-2-carbonitrile
SMILES CC(=O)C1=CC=C(S1)C#N

Spécification

Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 10 g
Formula Weight 151.19
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 5-Acetylthiophene-2-carbonitrile
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'