Pourquoi un ventilateur est-il essentiel pour obtenir des conditions de croissance supérieures dans un incubateur de culture cellulaire à CO2 ?
Pour garantir une croissance cellulaire optimale, il faut un environnement sain et bien contrôlé. Cependant, lorsque la porte d'un incubateur est ouverte, les conditions physiques à l'intérieur commencent à s'équilibrer avec celles de l'atmosphère extérieure. Afin de minimiser le stress des cellules dû aux changements de température, de CO2 et d'humidité, il est souhaitable de retrouver les conditions expérimentales dès que possible après la fermeture de la porte. L'utilisation d'un ventilateur permet le rétablissement le plus rapide des conditions souhaitées et seul un ventilateur peut assurer des conditions réellement uniformes de haut en bas et de côté à côté dans un incubateur.
Circulation active de l'air et croissance cellulaire adéquate
Circulation active de l'air et conditions de croissance uniformes
Sans un environnement uniforme dans l'ensemble de votre incubateur CO2, les cellules situées dans des zones différentes peuvent connaître des conditions différentes, ce qui conduit à des résultats déroutants. La conception des incubateurs ventilés Thermo Scientific™ garantit des conditions homogènes dans l'ensemble de la chambre, de sorte que toutes les cellules connaissent la même température, les mêmes échanges gazeux et la même humidité, quel que soit leur emplacement dans la chambre de croissance. Ces conditions normalisées constituent la base d'une bonne science contrôlée et de résultats significatifs et reproductibles.
Stratification des conditions de l'incubateur et résultats de recherche compromis
Un incubateur sans ventilateur repose sur la convection par gravité et donc sur des courants thermiques lents pour le transport de l'humidité et l'échange de gaz. Cette conception entraîne des taux de récupération lents, de sorte que les ouvertures fréquentes de la porte peuvent empêcher vos cultures de bénéficier d'une exposition adéquate aux conditions de culture que vous avez choisies.
"Le manque d'uniformité à l'intérieur de la chambre peut créer des variations entre vos cultures cellulaires et avoir un impact négatif sur les objectifs de votre projet."
Cela est particulièrement important dans un incubateur à contrôle variable de l'oxygène, car la concentration d'oxygène influe sur presque tous les processus cellulaires. En outre, les incubateurs sans ventilateur ne bénéficient pas de la pression positive qui permet d'éviter l'entrée de micro-organismes environnementaux indésirables lors de l'ouverture de la porte. Les systèmes de circulation d'air des incubateurs Thermo Scientific™, tels que le Thermo Scientific™ Heracell™ VIOS 160i et 250i CO2 Incubateurs, sont spécifiquement conçus pour fournir un modèle de flux continu et doux dirigé autour des côtés de la chambre pour empêcher la perturbation, l'évaporation et la dessiccation des milieux de culture. Une comparaison des temps de récupération dans les incubateurs Thermo Scientific™ par rapport aux conceptions sans ventilateur de deux concurrents est présentée dans la figure 1.
![Figure 1. Comparaison des taux de récupération des incubateurs à CO₂ Thermo Scientific™ avec ventilateur et des modèles concurrents sans ventilateur Figure 1. Comparaison des taux de récupération des incubateurs à CO₂ Thermo Scientific™ avec ventilateur et des modèles concurrents sans ventilateur](/content/dam/fishersci/en_EU/Lab_Reporter/Monthly_Editorial/2023/November/21479_Lab_Reporter_ThermoLPD_Circulating_Fan/21479_Recovery_rates_diagram.png)
Résumé
Thermo Scientific™ CO2 incubateurs dotés de systèmes de circulation d'air assistés par ventilateur conçus avec précision permettent une circulation plus efficace des conditions critiques de température, de gaz et d'humidité afin de fournir des cellules saines et uniformes.