Pipettes sérologiques - Foire aux questions
A quoi servent les pipettes sérologiques ?
Les pipettes sérologiques sont utilisées pour transférer des liquides, mélanger des solutions chimiques ou des suspensions cellulaires, et poser des réactifs composés de différentes densités. Cette opération s'effectue à l'aide d'un contrôleur de pipette, d'un remplisseur ou d'une poire. Les capacités volumétriques vont de <1mL à 100mL selon la marque et le modèle. Les pipettes sérologiques sont fabriquées en plastique ou en verre et sont généralement disponibles en version stérile.
Que signifie la graduation ?
Pour pouvoir mesurer le volume de liquide aspiré et distribué, les pipettes sérologiques sont marquées, ou "graduées", avec le volume numérique sur le côté du tube. Certaines pipettes sérologiques comportent des graduations ascendantes et descendantes.
Que signifient les abréviations TD et TC ?
TD signifie "To Deliver" (délivrer) et TC "To Contain" (contenir). Dans les pipettes calibrées TD, une quantité définie de liquide est délivrée, tout liquide résiduel restant sur les parois intérieures du tube étant pris en compte par le calibrage précédent. Dans les pipettes calibrées TC, la pipette contient un volume spécifié mais distribue moins de liquide en raison de ce liquide résiduel. Il est donc important de souffler tout le liquide hors de la pipette afin d'obtenir le volume souhaité. Les pipettes graduées ou les pipettes à bulbe sont courantes parmi les modèles TD, tandis que les pipettes capillaires sont courantes parmi les modèles TC.
Comment choisir la bonne taille de pipette ?
Pour réduire les erreurs, utilisez toujours la plus petite pipette qui convient à la tâche. Une pipette sérologique de 5mL est plus précise qu'une pipette de 10mL pour mesurer 4,5mL de liquide.
Quelles sont les tailles de pipettes sérologiques les plus utilisées ?
Les tailles les plus courantes sont 10, 25 et 50mL.
Quelle est la précision d'une pipette sérologique ?
Les pipettes sérologiques sont aussi précises que leurs plus petits incréments, qui sont généralement de quelques millimètres (0,1 ml pour celles de 2 ml). Si vos recherches nécessitent un haut niveau de précision, nous vous recommandons de combiner la pipette sérologique de votre laboratoire avec une micropipette.
Quels sont les dispositifs les plus appropriés pour pipeter avec des pipettes sérologiques ?
Toutes les pipettes sérologiques nécessitent l'utilisation d'un distributeur de pipettes pour le transfert des liquides. Le distributeur de pipettes évite au chercheur d'avoir à utiliser l'ancienne technique du pipetage à la bouche. Les plus basiques sont les poires à succion en caoutchouc, mais les pipettes électroniques portatives sont les plus utilisées pour leur commodité et leur précision.
Quels sont les différents types de pipettes sérologiques disponibles ?
Les pipettes sérologiques sont généralement soit en plastique, stériles et jetables, soit en verre, stérilisables et réutilisables. Les plus couramment utilisées sont celles en polystyrène, stériles et jetables.