Questions fréquemment posées sur les agitateurs magnétiques
Quel est le meilleur agitateur magnétique de laboratoire ?
Choisir l'agitateur magnétique idéal pour vos applications parmi les milliers de modèles disponibles peut être difficile. Pour assurer un brassage optimal de vos solutions, il est important de trouver un agitateur magnétique qui convienne non seulement aux types d'échantillons avec lesquels vous travaillez, mais aussi à tous les besoins de vos applications. Examinez les avantages et les inconvénients de chacun d'eux et réfléchissez aux fonctionnalités supplémentaires dont vous pourriez avoir besoin à l'avenir. Trouvez l'agitateur magnétique le mieux adapté à vos protocoles de laboratoire grâce à notre guide interactif de sélection.
Les agitateurs magnétiques peuvent-ils être utilisés sur une période plus longue ou existe-t-il un cycle de fonctionnement maximum ?
Les agitateurs magnétiques peuvent fonctionner 24 heures sur 24 pendant plusieurs jours. Il n'y a pas de cycle de fonctionnement maximum spécifié.
Y a-t-il un poids maximum que l'on peut charger sur un agitateur magnétique ?
Oui, les agitateurs magnétiques peuvent transporter le volume maximal d'eau plus le poids d'un récipient ordinaire.
À quelle vitesse doit-on régler l'agitateur magnétique ?
La vitesse optimale dépend de plusieurs facteurs, par exemple de l'application et de votre échantillon. Il est important de garantir un mélange uniforme. C'est pourquoi la vitesse ne doit pas être trop faible. Les applications les plus courantes nécessitent des vitesses comprises entre 400 et 800 tr/min.
Les agitateurs magnétiques peuvent-ils traiter des liquides à haute viscosité ?
Non, un agitateur magnétique est conçu pour travailler avec des solutions aqueuses ou des milieux à faible viscosité jusqu'à 100 mPa. Les solutions à haute viscosité ou à haute densité sont à peine mélangées par cette méthode. Des agitateurs suspendus sont généralement nécessaires pour traiter des viscosités plus élevées.
Dans quel environnement un agitateur magnétique doit-il fonctionner ?
La température ambiante doit se situer en permanence entre +5°C et +40°C avec une humidité relative ne dépassant pas 80%. Il existe des agitateurs spéciaux qui peuvent fonctionner dans des conditions particulières. Ils peuvent être immergés dans des bains-marie et utilisés dans des incubateurs à CO2. Filtrez les applications spéciales dans notre outil de sélection pour les trouver.
À quoi sert l'agitateur magnétique à plaque chauffante ?
L'agitateur à plaque chauffante (ou agitateur magnétique à plaque chauffante) est utilisé pour mélanger et chauffer des solutions aqueuses pour une grande variété d'applications chimiques, biologiques et microbiologiques.
Quelle est la différence entre une plaque supérieure en céramique et une plaque supérieure en acier inoxydable ?
Les plaques en céramique ont une excellente résistance chimique et sont donc idéales si vous travaillez avec des produits chimiques corrosifs qui pourraient éclabousser la surface de la plaque. Elles peuvent supporter des températures élevées, jusqu'à 450°C, et sont faciles à nettoyer. La surface blanche d'une plaque supérieure en céramique est bien adaptée aux titrages ou à d'autres travaux nécessitant une bonne visibilité de la couleur.
Une plaque supérieure en acier inoxydable ne génère pas de courants de Foucault (comme l'aluminium) et assure donc un couplage et une agitation très forts. Les plaques supérieures en aluminium sont plus robustes et résistent mieux aux chocs accidentels que les plaques en céramique.
Comment stériliser les barreaux magnétiques ?
La plupart des barreaux magnétiques (également appelés puces magnétiques) sont recouverts de PTFE et peuvent être stérilisés par autoclavage ou par traitement à l'alcool ou au mucocite.
Comment choisir un barreau magnétique ?
Le choix d'un barreau magnétique de taille et de forme appropriées garantit un mélange efficace et réduit l'usure du revêtement en PTFE. La longueur doit être égale aux 2/3 du diamètre du fond du récipient. La puissance du barreau dépend du diamètre de l'aimant. En ce qui concerne la forme, nous avons les recommandations suivantes en fonction du récipient :
- Barres droites pour les récipients à fond plat
- Barres avec un anneau central pour les récipients à fond légèrement convexe
- Barres ovales pour les récipients en forme de ballon
- Barres triangulaires pour la dissolution de solides et de sédiments (où la surface plate de la barre peut racler le fond du récipient).
Quels sont les différents types d'agitateurs magnétiques à envisager ?
- Agitateurs analogiques
Les agitateurs analogiques sont dotés d'un contrôle électronique de la vitesse pour une vitesse constante même en cas de changement de la charge de l'échantillon. Ils ont généralement une faible stabilité thermique. - Agitateurs numériques
Les appareils sont dotés d'un écran LCD ou LED qui indique la vitesse de rotation et la température, ce qui permet un réglage facile jusqu'à ce que les valeurs cibles appropriées soient atteintes pour assurer le contrôle et le maintien de la vitesse et de la chaleur. - Agitateurs multipositions
Ce type d'appareil peut agiter simultanément plusieurs béchers ou flacons sur la plate-forme. - Agitateurs pour culture cellulaire
Les agitateurs pour cultures cellulaires sont conçus pour le soin et la protection des cultures thermosensibles telles que les cultures sur microporteur, les bouillons de culture et les suspensions cellulaires. Ils assurent une agitation douce et une faible dissipation de chaleur pour protéger les cultures cellulaires sensibles dans les incubateurs à CO2.