Agitateurs à plaque chauffante
Guide de sélection
Trouvez l'agitateur à plaque chauffante le mieux adapté à vos protocoles de laboratoire grâce à notre guide de sélection interactif :
1. Avez-vous besoin d'un agitateur à point unique ou à points multiples ?
2. Quel est le volume d'agitation maximal dont vous avez besoin pour votre agitateur ?
3. Quelle est la vitesse maximale dont vous avez besoin pour votre agitateur ?
4. Quelle est la température maximale de fonctionnement dont vous avez besoin pour votre agitateur ?
5. Vous avez besoin d'un agitateur à plaque chauffante résistant aux produits chimiques ?
Économisez maintenant - Offres exclusives sur le Web
Profitez de nos prix exclusifs sur le web et passez votre commande dès aujourd'hui.
Les Indispensables
CONTRÔLE PRÉCIS DU CHAUFFAGE ET DE L'AGITATION
EXCELLENTE RÉSISTANCE CHIMIQUE
AGITATION ET CHAUFFAGE JUSQU'À 15 POSITIONS
EXCELLENTE UNIFORMITÉ DE LA TEMPÉRATURE
CONCEPTION COMPACTE ET EMPILABLE
Complétez votre commande
Complete your combination hotplate stirrers with the necessary accessories.
BONNES AFFAIRES
Coffret de barres d'agitation octaédrique de Fisherbrand
Pour une utilisation dans des récipients dont la base est légèrement incurvée ou irrégulière, les barres d'agitation octaédrique de Fisherbrand™ sont moulés de manière isostatique en plastique PTFE pur et approuvé par la FDA.
En savoir plusBONNES AFFAIRES
Sonde externe Fisherbrand
À utiliser avec : les plaques chauffantes et les agitateurs Isotemp (±1°C à 70°C) et Isotemp Advanced (±0,5°C à 70°C).
En savoir plusBONNES AFFAIRES
Blocs chauffants Heidolph Instruments
Augmentez votre débit de travail quotidien de manière significative et réduisez vos temps de traitement globaux en changeant rapidement les blocs Heat-On.
En savoir plus
Regardez cette vidéo
L'agitateur à plaque chauffante numérique IKA™ RCT offre un réglage précis de la température et de la vitesse grâce à l'affichage numérique
Choix idéal pour vos expériences, cet agitateur magnétique à plaque chauffante est doté d'un plateau rond en alliage d'aluminium, est facile à utiliser, présente une forte résistance aux produits chimiques et couvre une large gamme de vitesses.
En savoir plusGuides pour vous aider à faire votre choix
![17719_stirbars_thumbnail Stir Bar Selection Guide](/be/fr/scientific-products/featured-categories/reference/guides/jcr%3acontent/content-par-main/imageandrte_3984.img.jpg/1692014388305.jpg)
Guide de sélection des barres d'agitation
Mélanger des liquides de faible viscosité avec un agitateur magnétique est une option pratique. Bien que l'utilisation d'un agitateur magnétique ne nécessite qu'une installation simple, il y a de nombreux facteurs à prendre en compte lors du choix d'un barreau d'agitation afin de garantir un mélange efficace. Notre guide de sélection vous aidera à répondre à certaines questions courantes afin que vous puissiez choisir le barreau approprié à vos besoins.
![17742_heat_safely_thumbnail Heat Safely](/be/fr/scientific-products/featured-categories/reference/guides/jcr%3acontent/content-par-main/imageandrte_c9e9.img.jpg/1692014388312.jpg)
Chauffer en toute sécurité
Le travail en laboratoire avec des agitateurs magnétiques implique souvent des températures élevées. C'est précisément là que des mesures de sécurité particulières sont nécessaires. Le concept "Sécurité intégrée" d'IKA protège l'échantillon, le laboratoire et l'utilisateur et garantit le succès de votre expérience.
Commandez vos marques préférées
Questions fréquemment posées
Quel est le meilleur agitateur à plaque chauffante de laboratoire ?
Choisir l'agitateur à plaque chauffante idéal pour vos applications parmi les milliers de modèles disponibles peut s'avérer difficile.
Pourquoi utiliser une sonde de température externe ?
Une sonde placée dans votre échantillon vous indique la température réelle de l'échantillon. Sans sonde, l'appareil affichera la température de la plaque qui peut différer de celle de l'échantillon.
Comment puis-je réduire le dépassement ?
Pour minimiser le dépassement, utilisez un récipient en métal plutôt qu'en verre. Réglez votre température cible plus bas que nécessaire et augmentez-la une fois qu'elle est stable.