Le guide pratique pour choisir les gants d'examen adaptés à votre tâche
Il est essentiel de choisir les gants adaptés à votre tâche, car ils vous protègent des risques pour la santé et la sécurité. Cependant, la variété des produits disponibles peut être écrasante. Ce guide de sélection explique les points forts et les points faibles de chaque matériau et met en évidence d'autres facteurs importants pour vous aider à trouver le gant adapté à votre tâche et à votre budget.
Les différents types de gants et de matériaux offrent différents niveaux de protection contre les substances dangereuses avec lesquelles vous entrez en contact. Les matériaux les plus courants utilisés pour fabriquer des gants d'examen sont le latex, le vinyle, le nitrile et le néoprène.
Gants en vinyle
Les gants d'examen jetables en vinyle sont des alternatives économiques et ne présentent aucun risque de réaction allergique par rapport au latex. Ils sont le meilleur choix pour une utilisation dans les cabinets médicaux ou les hôpitaux et pour les tâches de nettoyage. L'inconvénient des gants en vinyle est qu'ils ne sont pas très élastiques et ne peuvent donc offrir qu'un ajustement lâche. Si un ajustement serré est un facteur important pour votre tâche, il est préférable d'opter pour des gants en nitrile ou en latex.
Commander maintenantGants en latex
Le latex est fabriqué à partir de caoutchouc naturel. Ces gants sont très populaires car ils offrent une excellente extensibilité et une bonne protection contre les substances dangereuses. Grâce à leur élasticité, ils s'adaptent précisément à la main et offrent une tenue optimale et un plus grand confort que les gants en vinyle et en nitrile. L'inconvénient réside dans les protéines du caoutchouc naturel, qui peuvent déclencher des réactions allergiques chez un pourcentage relativement faible de professionnels de la santé et de patients.
Commander maintenantGants en nitrile
En tant que caoutchouc synthétique, le nitrile ressemble au latex et offre un bon ajustement sans déclencher de réactions allergiques. Parmi les quatre types de gants, les gants en nitrile offrent la meilleure solidité et la meilleure résistance à la perforation. Autre avantage, ils sont également plus respirants que le vinyle ou le latex. Cependant, ils ont le prix le plus élevé.
Commander maintenantGants en néoprène
Le néoprène, également appelé polychloroprène, est un caoutchouc synthétique comme le nitrile. Les gants en néoprène sont très durables et présentent une excellente résistance à la lumière du soleil, aux intempéries et à l'oxydation, ce qui les rend idéaux pour une utilisation en extérieur. La grande flexibilité permet un bon ajustement et un confort de port plus élevé, qui n'est en rien inférieur à celui des gants en latex. Par rapport aux gants en nitrile, les gants en néoprène présentent une résistance chimique moindre.
Commander maintenantComparaison des matériaux des gants
Le tableau présente d'un coup d'œil les points forts et les points faibles des gants en vinyle, en latex, en nitrile et en néoprène.
Attributs | Vinyle | Latex | Nitrile | Néoprène |
---|---|---|---|---|
Résistance à la perforation, à l'abrasion et à la coupure | ||||
Confort/sensibilité | ||||
Résistance aux produits chimiques | ||||
Ajustement/flexibilité | ||||
Résistance aux intempéries | ||||
Coût unitaire | ||||
Allergie au latex de type 1 | ||||
Respect de l'environnement/dégradable |
L'épaisseur du gant est un autre facteur important dans le choix des meilleurs gants d'examen. Les gants plus fins offrent une meilleure flexibilité, dextérité et sensibilité au toucher, tandis que les plus épais offrent une meilleure protection et sont plus durables, de sorte qu'ils peuvent durer plusieurs cycles. Les gants plus fins sont le meilleur choix pour les examens médicaux et physiques ou pour les procédures médicales. L'épaisseur est exprimée en mils. Un mil est égal à un millième de pouce.
Cela peut paraître anodin, mais il est important de choisir la bonne taille de gant pour obtenir les meilleures performances et la meilleure protection. Porter un gant trop grand n'affecte pas seulement la dextérité, mais augmente également le risque d'infection/contamination. De petites particules ou des liquides peuvent pénétrer dans l'espace entre vos mains et les gants et des particules peuvent tomber de vos mains et contaminer les échantillons et les processus. Les gants trop petits ou trop serrés réduisent la dextérité après une courte période de port et entraînent rapidement une fatigue des mains.
Les gants d'examen sont disponibles sous forme poudrée ou non poudrée. L'avantage des gants poudrés est qu'ils sont faciles à mettre et à enlever. Cependant, la poudre de gants est soupçonnée de favoriser le développement d'allergies au latex. Si vous êtes sensible au latex, il serait préférable d'envisager des alternatives non poudrées.
Il existe de nombreuses autres caractéristiques avancées qui améliorent le confort et peuvent être bénéfiques pour votre travail, comme les poignets perlés, les bouts de doigts texturés, etc. Les poignets perlés augmentent le niveau de protection contre les gouttes de liquide et la solidité du gant en empêchant l'enroulement, tandis que les bouts de doigts texturés offrent une meilleure prise sur les objets secs et humides.
Aucun gant n'est parfait pour toutes les tâches. Parcourez notre large sélection de gants d'examen et utilisez notre outil de sélection interactif pour trouver ceux dont les avantages correspondent le mieux à votre tâche et à votre budget.