Gants d'examen - Questions fréquemment posées
Les gants en nitrile sont-ils hypoallergéniques ?
Comme le nitrile ne contient aucune protéine de latex, il présente un taux d'allergie plus faible que le latex. Le nitrile est le meilleur choix pour les personnes souffrant d'allergies ou ayant une peau sensible.
Gants de mécanicien en nitrile ou en latex ?
Les gants en nitrile sont plus solides que les gants en latex. Ils sont également plus résistants aux produits chimiques et ont une meilleure résistance à la perforation.
Comment sont fabriqués les gants en nitrile ?
Le nitrile est un copolymère synthétique obtenu en combinant des monomères tels que le butadiène et l'acrylonitrile dans une grande cuve.
Les gants en nitrile sont-ils recyclables ?
Les gants en nitrile peuvent être recyclés. Cependant, ils doivent être placés dans une poubelle spéciale séparée, par opposition à votre poubelle de recyclage standard. Dans le cadre de notre programme de durabilité, la réseau Fisher Scientific est heureux de vous présenter certaines possibilités de recyclage. Par exemple, TerraCycle™ est une société qui fournit des boîtes de recyclage spécialisées pour les gants jetables. Vous pouvez les acheter en ligne, remplir la boîte avec vos gants jetables usagés en nitrile, vinyle ou latex, et simplement expédier la boîte à l'adresse de collecte. L'expédition est déjà comprise dans le prix de la boîte !
Que sont les gants nitrile non poudrés ?
Vous pouvez trouver des gants jetables à la fois en version poudrée et non poudrée. Les gants nitrile non poudrés sont fabriqués avec une formulation non poudrée qui réduit le risque de dermatite de contact. En outre, ce type de gant peut contribuer à réduire le risque de contamination particulaire pendant l'utilisation. Avec les gants nitrile poudrés, il existe un risque de contamination croisée par la poudre lorsque les gants sont retirés.
Que sont les gants en vinyle ?
Les gants en vinyle ont été développés après que de nombreuses personnes aient commencé à développer des allergies au latex en raison d'une utilisation excessive de gants en latex. Ils sont généralement sans odeur et l'un de leurs principaux avantages est qu'ils peuvent résister à tous les types de produits chimiques à base d'alcool.