Exam Gloves
Sélection rapide
Guide de sélection
Utilisez ce guide interactif pour trouver le gant idéal pour votre application. Il suffit de sélectionner une caractéristique, de parcourir les options et nos recommandations s'afficheront ici même.
1. De quel type de gant avez-vous besoin ?
Les gants en nitrile sont très solides et résistent aux perforations, aux produits chimiques et à l'huile. Le latex assure un excellent confort et une grande sensibilité, mais il peut provoquer des allergies. Le néoprène présente une excellente résistance aux produits chimiques, mais n'est pas aussi résistant aux perforations que le nitrile ou le latex. Enfin, les gants en vinyle sont plus économiques mais moins résistants et sont surtout utilisés pour la manipulation des aliments.2. Avez-vous besoin d'un gant non poudré ?
Les gants poudrés sont recouverts d'une fine couche de poudre sur la surface intérieure du gant, ce qui facilite l'enfilage et le retrait des gants. La poudre peut absorber l'humidité, ce qui permet de garder les mains plus sèches et d'assurer un certain confort. Cependant, la poudre peut potentiellement provoquer des allergies ou des irritations cutanées chez certaines personnes. Elle peut également contaminer certains environnements sensibles ou interférer avec certaines applications, comme dans les salles blanches ou lors de l'utilisation de certains matériaux ou processus.3. De quelle taille de gants avez-vous besoin ?
Un gant bien ajusté doit être bien serré mais pas trop, ce qui permet une certaine souplesse et une facilité de mouvement sans compromettre la dextérité.Économisez maintenant - Offres exclusives sur le Web
Profitez de nos prix exclusifs sur le Web et passez votre commande dès aujourd'hui.
Les Indispensables
Gants les plus fins de type A
CERTIFIÉS
DURABILITÉ
EXCEPTIONNELLE
pour une large gamme
d'applications
SOUPLE ET
ENTIÈREMENT TEXTURÉ
Testé contre
57 produits chimiques
Non stérile,
à usage unique
Résistance aux produits chimiques et à la perforation
Idéal pour une utilisation fréquente
Complétez votre commande
OFFRES SPÉCIALES
Fisherbrand™ Distributeur de gants en fil d’acier
Ce distributeur mural permet de contenir trois boîtes de gants. Le distributeur de gants en fil d’acier Fisherbrand™ vous aide à libérer de l’espace sur la paillasse et est compatible avec la plupart des grandes marques de gants. Fabriqué en fil d’acier résistant recouvert d’époxy pour une solution économique et facile à nettoyer.
En savoir plusOFFRES SPÉCIALES
Fisherbrand™ Distributeur de boîtes de gants modulaire antimicrobien
Empilez plusieurs boîtes de gants et protégez-les contre les microbes. Les supports de boîtes de gants modulaires antimicrobiens Fisherbrand™ offrent un stockage pratique de la plupart des gants de laboratoire ou de salle d’examen. En polystyrène robuste infusé avec Microban™ qui ne se lavent pas ou ne s’usent pas.
En savoir plusOFFRES SPÉCIALES
Fisherbrand™ Support de boîte à gants en acrylique
Gardez les gants rangés et prêts à être utilisés immédiatement. Le support pour boîte de gants en acrylique Fisherbrand™ comprend un insert en mousse garantissant un ajustement sûr et une distribution facile.
En savoir plusOFFRES SPÉCIALES
Fisherbrand™ Support de boîte à gants en acrylique
Gardez les gants rangés et prêts à être utilisés immédiatement. Le support pour boîte de gants en acrylique Fisherbrand™ comprend un insert en mousse garantissant un ajustement sûr et une distribution facile.
En savoir plusOFFRES SPÉCIALES
Fisherbrand™ Support de boîte à gants en acrylique
Solutions de stockage de ligne propres, parfaites pour l’organisation des laboratoires. Le support de boîte à gants simple en acrylique Fisherbrand™ est fabriqué en acrylique transparent et durable.
En savoir plus