Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Escherichia coli ATCC™ 12014™
Ready-to-use QC organisms recommended for use in performance testing of media, stains, reagents and identification kits, and for the evaluation of bacteriological procedures.
Marke: Thermo Scientific™ R4609352
203.66 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ are ready-to-use QC organisms recommended for use in performance testing of media, stains, reagents and identification kits, and for the evaluation of bacteriological procedures.
Die Impföse lässt sich in einem Flüssigmedium auflösen (Culti-Loops Rehydrierungsflüssigkeit für Aerobier, Artikel-Nr. R4631000) oder direkt auf ein geeignetes Medium ausstreichen.
Bestellinformationen:
Culti-Loops sind einzeln folienverschweißt, eine Packung enthält fünf Impfösen.
Spécification
12014TM* | |
Escherichia coli | |
Single Organism | |
Qualitative QC | |
5 Impfösen/Packung |
Culti-Loops tragen die CE-Kennzeichnung. | |
Culti-Loops | |
Gram-negative Rods | |
5 Impfösen/Packung |
*The ATCC Licensed Derivative Emblem, the ATCC Licensed Derivative word mark, and the ATCC catalog marks are trademarks of ATCC™ and are used under license.