missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRAND™ Teströhrchen-Gestelle aus Polypropylen

Aus robustem Polypropylen. Die einzelnen Positionen in den BrandTech™ Teströhrchengestellen aus Polypropylen sind nummeriert und erleichtern so die Probenbestimmung. Die Gestelle sind stapelbar, nicht leitend und schwimmen nicht in Wasserbädern. Geeignet für Temperaturen von -20 °C bis 90 °C. Dank der Lieferung in drei Bauteilen erfolgt der Zusammenbau ganz einfach und permanent.

Marke:  BRAND™ 4340023

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 10028180

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Stabile Gestelle aus Polypropylen enthalten zur einfachen Probenidentifikation alphanumerische Positionen.
  • Gestelle sind stapelbar, nicht leitend und schwimmen nicht in Wasserbädern.
  • Geeignet für den Einsatz bei Temperaturen von -20 bis 90 °C.
  • Lieferung in drei Teilen für einfache und dauerhafte Montage.
  • Große Abstände zwischen den Positionen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Teströhrchengestell
Nicht autoklavierbar
Tubes (20 mm)
40
265 mm
126 mm
88 mm
20 mm
4 x 10
Gelb
Polypropylen
265 x 126 x 88mm
10,43 in.
4,96 in.
3,46 in.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote