missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Aluminiumdraht, 0.05 mm (0.002 in.) Durchmesser, hart, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Form: Ca. 0.0053 g/m; Härte: wie gezogen
277.17 CHF - 629.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7429-90-5 |
---|---|
Summenformel | Al |
Molekulargewicht (g/mol) | 26.98 |
MDL-Nummer | MFCD00134029 |
InChI-Schlüssel | XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum |
PubChem CID | 5359268 |
ChEBI | CHEBI:33629 |
IUPAC-Name | Aluminium |
SMILES | [Al] |
Código de producto | Marca | Menge | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Menge | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11318618
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040676.G1 |
1 m |
277.17 CHF
1 Meter |
Verfügbar ab: 20-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11328618
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040676.G5 |
5 m |
629.00 CHF
5 Meter |
Verfügbar ab: 07-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11308618
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040676.G6 |
10 m | N/A | ||||||
Descripción
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Identificadores de productos químicos
7429-90-5 | |
26.98 | |
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N | |
5359268 | |
Aluminium |
Al | |
MFCD00134029 | |
aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum | |
CHEBI:33629 | |
[Al] |
Especificaciones
Aluminum | |
Hard | |
Silver-colored wire | |
99.99% (Metals basis) | |
MFCD00134029 | |
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N | |
Aluminium | |
5359268 | |
Geruchsneutral |
Silber | |
7429-90-5 | |
2.7g/cm3 | |
Al | |
aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum | |
[Al] | |
26.98 | |
CHEBI:33629 | |
Draht, 0.05 mm (0.002 Zoll) Durchmesser |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 231-072-3
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
RUO – Research Use Only