Wasser- und Abwasser-Probengeber
Thermo Scientific™ Nalgene™ Regenwasser-Probensammler und Montagekit
Das Thermo Scientific™ Nalgene Regenwasser-Probensammler-Montage-Kit sammelt bei Montage im Graben oder Wasserlauf nur den Direktfluss — nicht den Regen. —
Cole-Parmer™ Wildco™ Kemmerer Wasserprobenehmer
Probenahme in bestimmten Tiefen zwischen 3 und 600 Fuß.
Cole-Parmer™ Wildco 1510-C20 Kemmerer Wasserprobenehmer
Probenahme in bestimmten Tiefen zwischen 3 und 600 Fuß. Cole-Parmer™ Wildco1510-C20 Kemmerer Wasserprobenehmer verfügt über eine Acrylflasche mit Silikonenddichtungen.
Cole-Parmer™ Kabel aus Polyester
Verwenden Sie diese massive geflochtene Schnur mit Probenahmegeräten, die weniger als 75 Pfund (34 kg) wiegen
Cole-Parmer™ Wildco™ horizontaler Alpha Wasserprobenehmer
Geeignet für den Einsatz in Ozeanen, tiefen Seen und korrosiven Gewässern
Cole-Parmer™ Secchi-Scheibe zur Messung der Sichttiefe
Diese Scheibe eignet sich zur Bestimmung der Trübung oder Sichttiefe in der Trinkwasserversorgung. Die Cole-Parmer™ LaMotte™ Secchi-Scheibe zur Messung der Sichttiefe zeichnet sich durch geschwungene, dehnungsbeständige Linien in Intervallen zu einem halben und einem ganzen Meter für bis zu 20 Meter aus.
Cole-Parmer™ Einweg-Griffin Messbecher aus Polypropylen mit niedriger Form
Vergossene Stapelrippen verhindern das Zusammenkleben der Becher beim Stapeln
Saint-Gobain Norwell™ The Dipstik™ Universal-Probenehmer für Fässer und Tanks
Proben frei fließendet Flüssigkeiten aus praktisch jeder Quelle
DWK Life Sciences Wheaton™ Sub-Surface Grab Sampler™ I System
Zur bequemen Entnahme von Wasserproben unter der Oberfläche für die Prüfung auf Verschmutzung von Abflusskanälen, Booten oder Docks, ohne in das Wasser zu gehen. Hilfreich bei der Einhaltung von Verfahren, wie im US-amerikanischen EPA-Handbuch zur Überwachung von Industriewasserwasser beschrieben.
DWK Life Sciences Wheaton™ Sub Surface Grab Sampler II
For accessing fluid flow in deep manholes and hard-to-reach subsurface sampling areas
Buerkle™ Flaschenhalter für Bürkle™ Telescopic Rods
Für alle Probenflaschen aus Kunststoff, Glas oder Metall bis 88 mm Durchmesser und Probenahmen bis zu einer Tiefe von 6 m. Der Buerkle™ Flaschenhalter aus Polypropylen ist mit einer Teleskopstange versehen, die zur Probenahme in den Bereichen Industrie und Wasseraufbereitung konzipiert ist.
Buerkle™ Wasserprobenehmer
Probenehmer für Grundwasserproben aus Brunnen, Gruben und anderen Quellen.
Buerkle™ Probenbecher
Die Kombination aus Becher und langem Griff eignet sich zum Entnehmen von Flüssigkeitsproben. Buerkle™ Probenbecher sind für Anwendungen in den Bereichen Labor, Industrie und Wasseraufbereitung geeignet.
behr Labor-Technik™ behrotest™ Probenahmeschaufel
Die behrotest&trade Probenahmeschaufel mit Teleskopstange und Becherglas eignet sich für die Probenahme von zugänglichen Wasserströmen mit ausreichender Tiefe.
Buerkle™ ViscoSampler™
Probenehmer ViscoSampler mit der bärenstarken Saugkraft für zähflüssige Medien. Mit dem Saugkolben wird das Medium angesaugt und auch wieder ausgestoßen. Speziell entwickelt für viskose Substanzen wie Schlämme, Schlick, wässrige Lehm- und Bodenproben, Bodensatz, Öle, Emulsionen, Cremes etc.
Buerkle™ AquaSampler, Verlängerungsrohr 1050ccm .
Unterstützung für Probenahmen von Grundwasser aus Brunnen, Gruben und anderen Quellen.
Buerkle™ Tauchgefäß, Messing, 1000 ml, HxØ 427x82mm, 2,1kg
Bürkle™ Edelstahl-Tauchbehälter mit Easy-Flow ist ein strömungsoptimiertes Durchflussventil.
Buerkle™ Vampir Probensammler, komplett .
Transportable Schlauchpumpe für Flüssigkeiten, unabhängig von der Netzspannung. Ideal für die Probenahme aus Fässern, Tanks, Wells, Wasserabscheidern sowie Abwasser- und Aufreinigungssystemen. Vampire ist in einem praktischen Transportkoffer verpackt mit: Antriebseinheit, zwei wiederaufladbaren Batterien, Batterieladegerät, LED-Lampe, Flaschenhalter, LDPE-Flasche 250 ml, Schlauchpumpe und 5 m PE-Schlauch.
Buerkle™ Becher Edelstahl, verlängert für Teleskopstange
Probenahmeschöpfer aus Edelstahl V2A (1.4301) mit verlängertem, komplett geschlossenem Stiel.
Sampling Systems™ Tiefwassersammler
Anwenden dieses Probenehmers, indem dieser einfach auf die erforderliche Tiefe abgesenkt und dann herausgezogen wird. Sampling Systems™ Tiefwasser-Probenehmer eignet sich ideal für die Probenahme in großen Tiefen.
Buerkle™ Probenbecher
Die Kombination aus Becher und langem Griff eignet sich zum Entnehmen von Flüssigkeitsproben. Buerkle™ Probenbecher sind für Anwendungen in den Bereichen Labor, Industrie und Wasseraufbereitung geeignet.
Buerkle™ Labormessschaufel aus Kunststoff
Bürkle™ Chemiemesslöffel aus Kunststoff eignen sich für den Einsatz im Labor. Es handelt sich um diagonale Probenbecher.
Buerkle™ Pendel-Becher, PP
Die Kombination aus Becher und langem Griff eignet sich zum Entnehmen von Flüssigkeitsproben. Buerkle™ Probenbecher sind für Anwendungen in den Bereichen Labor, Industrie und Wasseraufbereitung geeignet.
Buerkle™ Gerades Saugrohr
Diese Einwegröhrchen können absolut senkrecht in den Behälter eingetaucht werden.